Fontos dokumentumok
169919
Isobutyl methacrylate
97%
Szinonimák:
2-Methylpropyl methacrylate, Isobutyl α-methylacrylate, Isobutyl 2-methyl-2-propenoate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.82 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
3.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
Forma
liquid
tartalmaz
≤15 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.420 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
sűrűség
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6H,3,5H2,1-2,4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUMACXVDVNRZJZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
108.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?