Fontos dokumentumok
290807
2-Ethylhexyl methacrylate
98%, contains ~50 ppm monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Szinonimák:
2-EHA, EHMA
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.9 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
tartalmaz
~50 ppm monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
bp
120 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-5-7-8-11(6-2)9-14-12(13)10(3)4/h11H,3,5-9H2,1-2,4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a monomer to prepare poly(2-phenoxyethyl methacrylate-co-2-phenoxyethyl acrylate-co-2-ethylhexyl methacrylate) (PPPE) intraocular lenses used in cataract treatment. Polymers with 2% 2-ethylhexyl methacrylate are foldable and showed excellent optical and thermomechanical properties.
- To prepare copolymer for the surface modification of dental composite resins to control plaque formation. EHMA imparts water resistance and antifouling properties of dental resins.
- As an internal plasticizer to prepare photo-crosslinked shape memory polymer films used as a photoprintable resins in stereolithography.
- As a precursor to synthesize hydrogels for fabricating contact lenseswith flexibility, permeability, and comfort.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?