Fontos dokumentumok
234478
1-Chloro-3-iodopropane
99%
Szinonimák:
Trimethylene chloroiodide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
form
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.548 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
sűrűség
1.904 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
iodo
SMILES string
ClCCCI
InChI
1S/C3H6ClI/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SFOYQZYQTQDRIY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)pentyl]benzoyl]-L-glutamic acid, an inhibitor of glycinamide ribonucleotide transformylase (GAR Tfase) and aminoimidazole carboxamide ribonucleotide transformylase (AICAR Tfase)
- interesting ″proton sponge″ type molecule quino[7,8-h]quinoline
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?