Merck
471224
Sigma-Aldrich
Diisopropylamine
≥99.5%
Szinonimák:
DIPA
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.19
Beilstein:
605284
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.5%
bp:
84 °C (lit.)
gőznyomás:
50 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
50 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
599 °F
robbanási határérték
8.5 %
törésmutató
n20/D 1.392 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 110 g/L at 25 °C
sűrűség
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Diisopropylamine (DIPA) is an aliphatic secondary amine widely used as an organic base in organic synthesis. Its standard molar enthalpy of formation and combustion has been measured by static-bomb calorimetry.
Alkalmazás
Diisopropylamine (DIPA) may be used in the following syntheses:
  • diisopropylamine methyl urea (DMU)
  • N,N-diisopropyl quinoline-2-carboxamide
  • 3-N-sulfonylamidine coumarins
  • N-chloroamine, an intermediate to generate amides
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
7.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-13.45 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Iron-Catalyzed Direct Synthesis of Amides from Methylarenes.
Kotha SS, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 357(7), 1437-1445 (2015)
A simple and novel amide ligand based on quinoline derivative used for palladium-catalyzed Suzuki coupling reaction.
Liu H, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 794, 27-32 (2015)
Microwave-Assisted Copper-Catalyzed Four Component Tandem Synthesis of 3-N-Sulfonylamidine Coumarins.
Murugavel G and Punniyamurthy T.
The Journal of Organic Chemistry, 80 (12), 6291-6299 (2015)
Enthalpies of combustion of di-n-propylamine, diisopropylamine, diisobutylamine, and di-sec-butylamine.
Ribeiro da Silva MAV, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 29(9), 1025-1030 (1997)
Research on Synthesis and Corrosion Inhibitory Performance of Diisopropylamine Methyl Urea.
Zhou FR and Zhang H.
Applied Mechanics and Materials, 713, 2839-2842 (2015)