Merck
P7908
Sigma-Aldrich
1-Pentanethiol
98%
Szinonimák:
PT, Amyl mercaptan, Mercaptan C5, Pentyl mercaptan
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.21
Beilstein:
1730979
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
27.4 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
törésmutató
n20/D 1.446 (lit.)
bp
126 °C (lit.)
sűrűség
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCS
InChI
1S/C5H12S/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
64.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
18 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.