Fontos dokumentumok
739286
1-Hexanethiol
99% (GC)
Szinonimák:
1-Mercaptohexane, Hexyl mercaptan, MCH, Mercaptan C6
Teszt
99% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.450
bp
150-154 °C (lit.)
mp
−81-−80 °C (lit.)
sűrűség
0.832 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCS
InChI
1S/C6H14S/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
102.0 °F
Lobbanási pont (C)
38.9 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)