Fontos dokumentumok
S0520
Selenocystamine dihydrochloride
>98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
2,2′-diselenobis-Ethanamine hydrochloride (1:2)
About This Item
Javasolt termékek
product name
Selenocystamine dihydrochloride, powder
Teszt
>98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
yellow to orange
oldhatóság
H2O: soluble, clear to slightly hazy
SMILES string
NCC[Se][Se]CCN.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C4H12N2Se2.ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;/h1-6H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKRYDZYGNSZBHO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3