Fontos dokumentumok
328502
Dimethyl diselenide
96%
Szinonimák:
Methyl diselenide
Teszt
96%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.6388 (lit.)
bp
155-157 °C (lit.)
sűrűség
1.987 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Se][Se]C
InChI
1S/C2H6Se2/c1-3-4-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLXBWPOEOIIREY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)