Fontos dokumentumok
8.14609
Sigma-Aldrich
Formamidine disulfide dihydrochloride
for synthesis
Szinonimák:
Formamidine disulfide dihydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H6N4S2 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.15
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
238-876-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
crystals
mp
175-179 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C2H6N4S2.2ClH/c3-1(4)7-8-2(5)6;;/h(H3,3,4)(H3,5,6);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFJQSCVWXZOXGK-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3