Merck
278882
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethyl-2-selenourea
97%
Szinonimák:
1,1-Dimethylselenourea, N,N-Dimethylselenourea
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NC(Se)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.07
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
172-174 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(N)=[Se]
InChI
1S/C3H8N2Se/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3,(H2,4,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NRTHBQJARHPPAU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
One-electron oxidation of 1,1-dimethyl-2-selenourea (1,1′-dimethyl-2-selenourea) by hydroxyl radicals, one-electron-specific oxidants, was studied using pulse radiolysis technique.
Alkalmazás
1,1-Dimethyl-2-selenourea was used as precursor to synthesize CdSe quantum dots in aqueous solution under simultaneous illumination with a diode-pumped solid state green laser and a Xe-Hg lamp.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yang-Wei Lin et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 6(4), 1092-1100 (2006-06-02)
This paper describes the synthesis of highly water-soluble and fluorescent core-shell-shell silica-CdSe/CdS-silica nanoparticles (CSS silica-QDs-silica NPs). We used cadmium nitrate and 1,1-dimethyl-2-selenourea precursors to synthesize CdSe quantum dots (QDs) in aqueous solution under simultaneous illumination with a diode-pumped solid state
Pulse and ?-radiolysis studies on aqueous solution of 1, 1'-dimethyl-2-selenourea.
Mishra BB, et al.
Radiation Physics and Chemistry, 77(2), 125-130 (2008)