Merck
558060
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-5-Hexen-2-ol
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCH2CH2CH(OH)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]20/D −15.0°, c = 1% in chloroform
törésmutató
n20/D 1.4320 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
sűrűség
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H](O)CCC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3,6-7H,1,4-5H2,2H3/t6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNPNXWKVAFKIBX-ZCFIWIBFSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
110.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43.33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)