Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.534 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
sűrűség
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
phenoxy
SMILES string
ClC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKUPAJQAJXVUEK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- series of macrocyclic bis-β-lactams
- 5-phenyl-6-epiphenoxymethylpenicillin benzyl ester
- N-protected guanosine derivatives, useful in RNA synthesis
- phenyloxyketene, for cycloaddition to imines leading to β-lactams
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?