Fontos dokumentumok
149861
2-Furoyl chloride
95%
Szinonimák:
Furan-2-carbonyl chloride
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.531 (lit.)
bp
173-174 °C (lit.)
mp
−2 °C (lit.)
sűrűség
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
ClC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?