Merck
429384
Sigma-Aldrich
Cesium iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Cesium monoiodide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CsI
CAS-szám:
Molekulatömeg:
259.81
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
termékcsalád
AnhydroBeads
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
form
beads
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
626 °C (lit.)
sűrűség
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Fabrication of Nanoscale Cesium Iodide Scintillators: This research focuses on the development of nanoscale cesium iodide scintillators for high-energy radiation detection, relevant for material scientists working on advanced detection technologies (CY Chen, CW Hun, SF Chen, CC Chen, 2015).
  • Photoemission and Optical Constant Measurements: Research on the photoemission and optical properties of a cesium iodide thin film photocathode, relevant for understanding light-matter interactions in material science (R Rai, N Gupta, NFA Jammal, BK Singh, 2015).
Tulajdonságok és előnyök
Frequently used in devices such as phosphor screens for medical imaging, scintillators, calorimeters and a variety of particle detectors.
Jogi információk
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Long, J.R. et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 4603-4603 (1996)
Makhsud I Saidaminov et al.
Nature materials, 19(4), 412-418 (2020-02-12)
The composition of perovskite has been optimized combinatorially such that it often contains six components (AxByC1-x-yPbXzY3-z) in state-of-art perovskite solar cells. Questions remain regarding the precise role of each component, and the lack of a mechanistic explanation limits the practical
Riddhiman Sarkar et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 212(2), 460-463 (2011-09-13)
The accurate temperature measurement of solid samples under magic-angle spinning (MAS) is difficult in the cryogenic regime. It has been demonstrated by Thurber et al. (J. Magn. Reson., 196 (2009) 84-87) [10] that the temperature dependent spin-lattice relaxation time constant
N W Marshall
Physics in medicine and biology, 54(9), 2845-2861 (2009-04-23)
This paper presents detective quantum efficiency (DQE) data measured for a range of x-ray beam qualities for two full-field digital mammography (FFDM) systems: a caesium iodide (CsI) detector-based unit and a system designed around an amorphous selenium (a-Se) x-ray detector.
Aldo Badano et al.
IEEE transactions on medical imaging, 28(5), 696-702 (2009-03-11)
We quantify the variation in resolution due to anisotropy caused by oblique X-ray incidence in indirect flat-panel detectors for computed tomography breast imaging systems. We consider a geometry and detector type utilized in breast computed tomography (CT) systems currently being
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.