Merck
914819
Sigma-Aldrich
Cesium iodide
AnhydroBeads, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
Szinonimák:
Cesium monoiodide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CsI
CAS-szám:
Molekulatömeg:
259.81
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.23
termékcsalád
AnhydroBeads
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
form
crystals
részecskeméret
-10 mesh
mp
626 °C (lit.)
sűrűség
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Cesium iodide anhydrous can be used as a precursor or component in the synthesis of the perovskite absorber layer in perovskite solar cells. By introducing cesium iodide into the perovskite composition, the bandgap of the material can be tuned to better match the solar spectrum, optimizing the light absorption and energy conversion efficiency of the solar cell.
Cesium iodide finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials. Our perovskite grade CsI can readily be dissolved in 1:1 vol DMF/DMSO to yield 1M solution.
Tulajdonságok és előnyök
Frequently used in devices such as phosphor screens for medical imaging, scintillators, calorimeters and a variety of particle detectors.
Kiszerelés
Packaged in ampules
Jogi információk
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cesium Iodide Interface Modification for High Efficiency, High Stability and Low Hysteresis Perovskite Solar Cells
Han F, et al.
Electrochimica Acta, 236, 122-130 (2017)
Kang Wang et al.
Nature communications, 9(1), 4544-4544 (2018-11-02)
As the black cesium lead iodide (CsPbI3) tends to transit into a yellow δ-phase at ambient, it is imperative to develop a stabilized black phase for photovoltaic applications. Herein, we report a distorted black CsPbI3 film by exploiting the synergistic
Cikkek
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.