Fontos dokumentumok
227102
2,2-Diethoxyacetophenone
>95%
Szinonimák:
α,α-Diethoxyacetophenone, Phenylglyoxal 2-diethyl acetal
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
>95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.499 (lit.)
bp
131-134 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(OCC)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11(13)10-8-6-5-7-9-10/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIZHFBODNLEQBL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?