Fontos dokumentumok
8.08125
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone
for synthesis
Szinonimák:
4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone, N,N,N,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminobenzophenone, Michler ketone
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2N]C6H4COC6H4-4-[N(CH3)2]
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
202-027-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
480 °C
hatékonyság
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
172-175 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 220 °C
oldhatóság
0.4 g/L
térfogatsúly
400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 171 °C
Melting range (upper value): ≤ 175 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)