Fontos dokumentumok
142433
Phenylglyoxal hydrate
97%
Szinonimák:
2,2-Dihydroxyacetophenone
Teszt
97%
form
powder
bp
142 °C/125 mmHg (lit.)
mp
76-79 °C (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: soluble 5%, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
funkcionális csoport
aldehyde
ketone
phenyl
SMILES string
[H]O[H].[H]C(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O2.H2O/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-6H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQBLQKZERMAVDO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to modify pig muscle carbonic anhydraseIII
- as specific reagent for arginine groups
- to prepare pyrrolinone and furan derivatives
- as chemiluminescent reagent for the determination of purines
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?