Merck
D137200
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxytoluene
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H3(OCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
mp
39-41 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(OC)c1C
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-8(10-2)5-4-6-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPEUDBGJAVKAEE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
206.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
97 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)