Merck
499110
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzaldehyde dimethyl acetal
98%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CH(OCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.64
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.508 (lit.)
bp
114-115 °C/19 mmHg (lit.)
sűrűség
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acetal
chloro
ether
SMILES string
COC(OC)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H11ClO2/c1-11-9(12-2)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRNBYTFFWMWTGG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Chlorobenzaldehyde dimethyl acetal has been prepared from 4-chlorobenzaldehyde in the presence of cerium (lV) ammonium nitrate and characterized by 1H and 13C-NMR.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A mild and efficient procedure for the preparation of dimethyl and diallyl acetals of aromatic aldehydes mediated by cerium (lV) ammonium nitrate.
Nair V, et al.
Indian J. Chem. B, 44(1), 141-143 (2005)