Merck
703567
Sigma-Aldrich
Isopropylmagnesium bromide solution
greener alternative
2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
Szinonimák:
1-Methylethylmagnesium bromide, 2-Propylmagnesium bromide, iso-Propylmagnesium bromide, Bromoisopropylmagnesium
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2MgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
40 % (w/w)
sűrűség
1.112 g/mL at 25 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CC(C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCJIVFREPMUZDC-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product, 2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran aligns with Safer Solvents and Auxiliaries, Use of Renewable Feedstocks and Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention. Click here for more information.
Alkalmazás
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Jogi információk
Product of Albemarle US Inc
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-13.0 °F
Lobbanási pont (C)
-25 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)