Merck
479683
Sigma-Aldrich
Isobutylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Szinonimák:
2-Methylpropylmagnesium chloride, Chloro(2-methylpropyl)magnesium, Chloroisobutylmagnesium
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2MgCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.87
Beilstein:
3535133
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
2.0 M in THF
bp
65-67 °C
sűrűség
0.967 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h4H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUPZOKFCNKSJTR-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-0.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-18 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)