Merck
162302
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-fluorobenzene
99%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4F
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.55
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.501 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
mp
−43-−42 °C (lit.)
sűrűség
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
fluoro
SMILES string
Fc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCJAYDKWZAWMPR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Chloro-2-fluorobenzene was used in the 9F NMR analysis of conversion of 3,4-fluoro- and 3-chloro-4-fluoroaniline by Rhodococcus sp. strain. It was used in microwave-assisted traceless rapid synthesis of benzimidazolones on Ameba resin.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Haifeng Chen et al.
Chemosphere, 146, 32-39 (2015-12-29)
Halonitromethanes (HNMs), as an emerging class of disinfection by-products containing nitrogen (N-DBPs) in drinking water, have possessed public health concerns. Two most studied materials, graphene and nanometer-sized zero-valent iron, have been successfully combined into binary nanocomposites (G-nZVI) via facile carbonization
Vasili Travkin et al.
FEMS microbiology letters, 209(2), 307-312 (2002-05-15)
In this paper we report the isolation and characterization of an anaerobic enrichment culture as well as of a Rhodococcus sp. strain 2 capable of degrading 3,4-dihaloanilines under nitrate reducing conditions. Using mass spectrometry several of the intermediates formed in
Microwave-assisted traceless synthesis of benzimidazolones.
Xu X-J and Zong Y-X.
Tetrahedron Letters, 48(1), 129-132 (2007)