Fontos dokumentumok
223034
1-Phenyl-1,2-propanedione
99%
Szinonimák:
Acetyl benzoyl
Teszt
99%
form
liquid
szennyeződések
1% methyl benzoate
törésmutató
n20/D 1.532 (lit.)
bp
103-105 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
phenyl
SMILES string
CC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BVQVLAIMHVDZEL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?