Fontos dokumentumok
111848
trans-β-Methylstyrene
99%
Szinonimák:
trans-1-Phenyl-1-propene, trans-beta-Methylstyrene, trans-Propenylbenzene
Teszt
99%
tartalmaz
20 ppm 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.550 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
sűrűség
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QROGIFZRVHSFLM-QHHAFSJGSA-N
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?