Fontos dokumentumok
W322601
1-Phenyl-1,2-propanedione
98%, FG
Szinonimák:
Acetyl benzoyl
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.532 (lit.)
bp
103-105 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
honey; buttery; plastic
SMILES string
CC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BVQVLAIMHVDZEL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Alkalmazás
- A Simplified Kinetic Model for the Enantioselective Hydrogenation of 1-Phenyl-1,2-Propanedione over Ir/TiO(2) in the Presence of a Chiral Additive.: This study presents a simplified kinetic model for the enantioselective hydrogenation of 1-Phenyl-1,2-propanedione, emphasizing its potential in synthetic organic chemistry and catalysis, which could have significant implications for pharmaceutical synthesis and industrial applications (Melián-Cabrera et al., 2022).
- Moving Towards a Finer Way of Light-Cured Resin-Based Restorative Dental Materials: Recent Advances in Photoinitiating Systems Based on Iodonium Salts.: Although primarily focused on photoinitiating systems for dental materials, this review could indirectly encompass applications of 1-Phenyl-1,2-propanedione in dental photopolymerization processes, suggesting potential for further exploration in dental material enhancements (Topa and Ortyl, 2020).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?