Merck
282510
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-phenyl-1-propene
99%
Szinonimák:
(2-Methylpropenyl)benzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH=C(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.20
Beilstein:
1902046
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
bp
187-188 °C (lit.)
mp
−50-−48 °C (lit.)
sűrűség
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C/c1ccccc1
InChI
1S/C10H12/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTOVVHWKPVSLBI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Methyl-1-phenyl-1-propene has been used in the preparation of 2-bromo-2-methyl-1-phenylpropan-1-ol and 1-bromo-2-methyl-1-phenylpropan-2-ol.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Bromohydrin formation in dimethyl sulfoxide.
Dalton DR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 90(20), 5498-5501 (1968)