Fontos dokumentumok
A29402
Allylbenzene
98%
Szinonimák:
3-Phenyl-1-propene
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.511 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
sűrűség
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2-5,7-8H,1,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?