Fontos dokumentumok
20760
Butyronitrile
purum, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Propyl cyanide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
23 mmHg ( 25 °C)
grade
purum
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
910 °F
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
oldhatóság
DMF: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
sűrűség
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
CCCC#N
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F
Lobbanási pont (C)
22 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?