Merck
242578
Sigma-Aldrich
3-Chloroiodobenzene
98%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.45
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.631 (lit.)
bp
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.926 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
iodo
SMILES string
Clc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The multiple-quantum proton NMR spectra of 3-chloroiodobenzene was studied.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Multiple-quantum NMR spectroscopy of molecules aligned in liquid-crystalline solvents.
Field LD, et al.
Journal of Magnetic Resonance, 97(3), 451-465 (1969)