Fontos dokumentumok
218766
4-Aminotoluene-3-sulfonic acid
99%
Szinonimák:
2-Amino-5-methylbenzenesulfonic acid, 4-Methylaniline-2-sulfonic acid
Teszt
99%
Forma
solid
oldhatóság
water: soluble 6 g/L at 20 °C
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
Cc1ccc(N)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO3S/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)12(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTPSRQRIPCVMKQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)