Merck
A62809
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-methylbenzoic acid
99%
Szinonimák:
3-Amino-p-toluic acid
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H3(CH3)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.16
Beilstein:
2082449
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder, crystals or chunks
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
white to purple
mp
164-168 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Weixiang Liu et al.
Carbohydrate polymers, 160, 97-105 (2017-01-25)
A novel type of O-carboxymethyl chitosan Schiff bases (O-CSPX) was synthesized via a condensation reaction. After the coordination reaction of cupric ions, Cu(II) complexes (O-CSPX-Cu) were achieved. The theoretical structure of O-CSPX-Cu calculated by Gaussian 09 reveals that the copper