Fontos dokumentumok
08800
7-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid
technical, ≥90% (T)
Szinonimák:
6-Amino-1-naphthol-3-sulfonic acid, I-Acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (T)
Forma
powder
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
Nc1ccc2c(O)cc(cc2c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-10(9)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYARBIJYVGJZLB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)