Merck
82820
Sigma-Aldrich
3-Pyridinesulfonic acid
≥98.0% (T)
Szinonimák:
P3SA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5NO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
159.16
Beilstein:
120822
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (T)
Forma
powder
szennyeződések
≤2% water
mp
>300 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
OS(=O)(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Pyridinesulfonic acid can be used in the synthesis of reaction intermediates, such as silver 3-pyridinesulfonate and 3-pyridinesulfonyl chloride.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Symmetrical and unsymmetrical quadruply aza-bridged, closely interspaced, cofacial bis (5, 10, 15, 20-tetraphenylporphyrin) s. 2. Synthesis, characterization, and conformational effects of solvents.
Karaman R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(12), 4889-4898 (1992)
Highly selective guest uptake in a silver sulfonate network imparted by a tetragonal to triclinic shift in the solid state.
Makinen S, et al.
Chemistry?A European Journal , 7(23), 5176-5182 (2001)