Fontos dokumentumok
186260
Ethanesulfonic acid
95%
Szinonimák:
1-Ethanesulfonic acid, Ethylsulfonic acid
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
123 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
−17 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
O=S(O)(CC)=O
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethanesulfonic acid is a sulfonic acid, commonly used as a catalyst for alkylation and polymerization reactions.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?