Fontos dokumentumok
135364
Diethyl oxalate
≥99%
Szinonimák:
Diethyl ethanedioate, Ethyl oxalate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.03 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 47 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.410 (lit.)
bp
185 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
organic solvents: miscible
water: partially soluble
sűrűség
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCOC(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)