Fontos dokumentumok
198994
Sodium 3-methyl-2-oxobutyrate
95%
Szinonimák:
α-Ketoisovaleric acid sodium salt, 2-Keto-3-methylbutyric acid sodium salt, 3-Methyl-2-oxobutanoic acid sodium salt, 3-Methyl-2-oxobutyric acid sodium salt, Ketovaline sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
95%
form
solid
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 14
new score: 9
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
220-230 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
funkcionális csoport
ketone
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Na+].CC(C)C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIQBZDCJCRFGKA-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)