Fontos dokumentumok
C5132
Carbazole
≥95% purity (GC), powder
Szinonimák:
Dibenzopyrrole; Diphenylenimine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Carbazole, ≥95% (GC)
gőznyomás
400 mmHg ( 323 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (GC)
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
white to tan
bp
355 °C (lit.)
mp
243-246 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: 50 mg/mL
sűrűség
1.1 g/cm3 at 18 °C
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
428.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
220.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?