Fontos dokumentumok
563188
Sodium thiosulfate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Disodium thiosulfate, Disodium thiosulphate, Sodium hyposulfite, Sodium oxide sulfide (Na2S2O3 ), Sodium thiosulfate, Sodium thiosulfate (Na2 S2 O3 ), Sodium thiosulfate anhydrous, Sodium thiosulphate, Sulfothiorine, Thiosulfuric acid, disodium salt
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
powder
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize gold and silver nanoparticles.
- As a sulfur source to prepare copper sulfide nanoparticles.
- As a sulfur passivating agent to prepare highly fluorescent carbon dots for sensing applications.
- As a dopant and activating agent to fabricate carbon cathodes for Lithium-Sulfur batteries.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)