Fontos dokumentumok
203289
Gadolinium(III) chloride hexahydrate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Gadolinium Chloride hexahydrate, Gadolinium trichloride hexahydrate
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
crystals and lumps
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: gadolinium
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
sűrűség
2.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.