Fontos dokumentumok
203521
Lanthanum(III) chloride heptahydrate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Lanthanum trichloride heptahydrate, Lanthanum(3+) trichloride heptahydrate
Teszt
99.999% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lanthanum
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
91 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- Solvent-free preparation of substituted alkenes via Knoevenagel condensation.
- One-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.