Merck
289183
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) chloride hexahydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Neodymium trichloride hexahydrate, trichloroneodymium hexahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
NdCl3 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
358.69
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.9% trace metals basis
Forma:
crystals and lumps
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
crystals and lumps
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: neodymium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
124 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Nd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Nd.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCORICZHGNSNIZ-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Neodymium(III) chloride hexahydrate may be used as a source of Nd3+ ions, to be used to dope AgBr crystals, known to exhibit lasing effects.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Luminescence method for the study of Nd3+ ions diffusion in AgBr crystals.
Nagli L, et al.
Journal of Applied Physics, 85(4), 2114-2118 (1999)
Emilia Palo et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(26), 7759-7766 (2018-06-15)
Aqueous solutions are the basis for most biomedical assays, but they quench the upconversion luminescence significantly. Surface modifications of upconverting nanoparticles are vital for shielding the obtained luminescence. Modifications also provide new possibilities for further use by introducing attaching sites
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.