Fontos dokumentumok
325767
Lanthanum(III) carbonate hydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Fosrenol, Lanthanum(3+) tricarbonate hydrate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
összetétel
Degree of hydration, 2-5
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lanthanum
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O.[La+3].[La+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2La.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFCUGQOTNCVYSW-UHFFFAOYSA-H
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.