Fontos dokumentumok
262072
Lanthanum(III) chloride heptahydrate
ACS reagent
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
64.5-70.0% (ACS specification)
form
crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lanthanum
szennyeződések
≤0.01% insolubles
mp
91 °C (dec.) (lit.)
kation nyomok
Ca: ≤0.001%
Mg: ≤0.001%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
- In the preparation of a series of 1H-indole-2,3-diones from anilines and oxalic acid under microwave-assisted solvent-free conditions.
- In the Knoevenagel condensation to preparation of substituted alkenes under solvent free condition.
- In the synthesis of highly functionalized piperidine derivatives by condensing 1,3-dicarbonyl compounds with aniline and aromatic aldehydes.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash