Merck
290556
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
Szinonimák:
α′-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C6H4CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
239.03
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
bp
69 °C/4 mmHg (lit.)
sűrűség
1.565 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYYYZNVAUZVXBO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide has been used in the preparation of flocoumafen.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthetic approaches and biological activities of 4-hydroxycoumarin derivatives.
Jung J-C and Park O-S.
Molecules (Basel), 14(11), 4790-4803 (2009)