Fontos dokumentumok
8.18055
Sigma-Aldrich
Potassium osmate dihydrate
for synthesis
Szinonimák:
Potassium osmate dihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
K2O4Os · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
368.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
243-247-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
2694 mg/kg LD50, oral (Rat)
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay osmium (ICP): ≥ 98.0 %
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3