Fontos dokumentumok
392723
(DHQ)2PHAL
≥95%
Szinonimák:
Hydroquinine 1,4-phthalazinediyl diether
Teszt
≥95%
optikai aktivitás
[α]22/D +336°, c = 1.2 in methanol
mp
178 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC[C@@H]1CN2CCC1CC2[C@H](Oc3nnc(O[C@@H](C4CC5CCN4C[C@@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c8ccccc38)c9ccnc%10ccc(OC)cc9%10
InChI
1S/C48H54N6O4/c1-5-29-27-53-21-17-31(29)23-43(53)45(35-15-19-49-41-13-11-33(55-3)25-39(35)41)57-47-37-9-7-8-10-38(37)48(52-51-47)58-46(44-24-32-18-22-54(44)28-30(32)6-2)36-16-20-50-42-14-12-34(56-4)26-40(36)42/h7-16,19-20,25-26,29-32,43-46H,5-6,17-18,21-24,27-28H2,1-4H3/t29-,30+,31-,32+,43-,44-,45-,46-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUCBLVFHJWOYDN-PPIALRKJSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a catalyst Asymmetric and chemoselective N-allylic alkylation of indoles with Morita-Baylis-Hillman carbonates to form pyrrolo[1,2-a]indole and pyrrolo[3,2,1-ij]quinoline derivatives.
- As a ligand for the osmium catalyzed-Sharpless asymmetric dihydroxylation step of (S)-a-benzoyloxy carboxylic acids multistep synthesis.
- As a ligand for the carbamate based asymmetric aminohydroxylation of styrene derivatives to form N-carbamate protected R-arylglycinols.
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Asymmetric phase-transfer catalysis (PTC) has been recognized as a “green” alternative to many homogeneous synthetic organic transformations, and has found widespread application. Synthetically modified cinchona alkaloids are typical chiral organocatalysts used in asymmetric PTC.
Az aszimmetrikus fázistranszfer-katalízis zöld szintetikus alternatívákat kínál királis organokatalizátorok felhasználásával.
Related Content
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.