Merck
418978
Sigma-Aldrich
(DHQ)2Pyr
97%
Szinonimák:
Hydroquinine 2,5-diphenyl-4,6-pyrimidinediyl diether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C56H60N6O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
881.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +455°, c = 1.2 in methanol
szennyeződések
<3% ethyl acetate
mp
245-248 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
CC[C@H]1CN2CCC1C[C@@H]2[C@H](Oc3nc(nc(O[C@@H]([C@@H]4CC5CC[N@H]4C[C@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c3-c8ccccc8)-c9ccccc9)c%10ccnc%11ccc(OC)cc%10%11
InChI
1S/C56H60N6O4/c1-5-35-33-61-27-23-39(35)29-49(61)52(43-21-25-57-47-19-17-41(63-3)31-45(43)47)65-55-51(37-13-9-7-10-14-37)56(60-54(59-55)38-15-11-8-12-16-38)66-53(50-30-40-24-28-62(50)34-36(40)6-2)44-22-26-58-48-20-18-42(64-4)32-46(44)48/h7-22,25-26,31-32,35-36,39-40,49-50,52-53H,5-6,23-24,27-30,33-34H2,1-4H3/t35-,36?,39?,40+,49?,50?,52+,53+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWKRDCRSJPRVNF-RMMANSCUSA-N
Jogi információk
Sold under license from Rhodia Pharma Solutions.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Cikkek
Asymmetric phase-transfer catalysis (PTC) has been recognized as a “green” alternative to many homogeneous synthetic organic transformations, and has found widespread application. Synthetically modified cinchona alkaloids are typical chiral organocatalysts used in asymmetric PTC.
Az aszimmetrikus fázistranszfer-katalízis zöld szintetikus alternatívákat kínál királis organokatalizátorok felhasználásával.
Related Content
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.