Merck
449601
Sigma-Aldrich
Aluminum bromide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Aluminum tribromide, Aluminum tribromide (AlBr3 )
About This Item
Lineáris képlet:
AlBr3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.69
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade:
anhydrous
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 81.3 °C)
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: aluminum
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
94-98 °C (lit.)
sűrűség
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)