Merck
458449
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) iodide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Titanium tetraiodide
About This Item
Lineáris képlet:
TiI4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
555.49
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis
grade:
anhydrous
Forma:
powder
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
150 °C (lit.)
sűrűség
4.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Ti](I)(I)I
InChI
1S/4HI.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLLZTRMHNHVXJJ-UHFFFAOYSA-J
Related Categories
Tulajdonságok és előnyök
Used in the CVD of titanium nitride films with optimized characteristics.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
K Sellschopp et al.
The Journal of chemical physics, 152(6), 064702-064702 (2020-02-18)
The ability to synthesize nanoparticles (NPs), here TiO2, of different shapes in a controlled and reproducible way is of high significance for a wide range of fields including catalysis and materials design. Different NP shapes exhibit variations of emerging facets
Cikkek
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.